3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 131858-37-2
Molecular Formula: C7H5BrFNO2
Formula Weight: 234.02
Melting Point: 46-48°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD03094237
Formula:
C₇H₅BrFNO₂ Punto di fusione: 46…48 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094237 CAS Number: 131858-37-2 ADR: 8,II |