Stampa…
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H26154.MD H26154.03
H26154.MDEA 82.6 EUR
H26154.MD H26154.03
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 878572-17-9 Molecular Formula: C8H3F4NO4 Formula Weight: 253.11 Melting Point: 120-124° MDL No.: MFCD08282778
Formula: C₈H₃F₄NO₄
Peso molecolare: 253,11 g/mol
Punto di fusione: 120…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08282778
CAS Number: 878572-17-9