Stampa…
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
H26083.03 H26083.MD
H26083.03EA 840 EUR
H26083.03 H26083.MD
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
CAS No.: 12245-39-5 Molecular Formula: C13H19O2Rh Formula Weight: 310.19 Melting Point: 136-140° MDL No.: MFCD00075046
Formula: C₁₃H₂₀O₂Rh
Peso molecolare: 311,207 g/mol
Punto di fusione: 136…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075046
CAS Number: 12245-39-5