Stampa…
3,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-pyrone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H26074.06 H26074.03
H26074.06EA 595 EUR
H26074.06 H26074.03
3,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-pyrone 97%
3,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-pyrone
Purity: 97% CAS No.: 5192-62-1 Molecular Formula: C7H8O3 Formula Weight: 140.14 Melting Point: 209-211° MDL No.: MFCD00090424
Formula: C₇H₈O₃
Punto di fusione: 209…211 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00090424
CAS Number: 5192-62-1