α-2-Dimethylstyrene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 26444-18-8
Molecular Formula: C10H12
Formula Weight: 132.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 43°(110°F)
Refractive Index: 1.515
Boiling Point: 53-55°/11mm
UN No.: UN3295
MDL No.: MFCD00049092
Formula:
C₁₀H₁₂ Peso molecolare: 132.21 g/mol Punto di ebollizione: 53…55 °C (11 mmHg) Densità: 0.894 Flash Pt: 43 °C (110 °F) |
MDL Number:
MFCD00049092 CAS Number: 26444-18-8 ADR: 3 III |