Stampa…
4-Cyanophenylacetic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H26062.03 H26062.06
H26062.03EA 130 EUR
H26062.03 H26062.06
4-Cyanophenylacetic acid 97%
4-Cyanophenylacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 5462-71-5 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 150-152° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD06798066
Formula: C₉H₇NO₂
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798066
CAS Number: 5462-71-5
EINECS: 226-753-7
ADR: 6.1,III