3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropanoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 889940-13-0
Molecular Formula: C5H7F3O2
Formula Weight: 156.12
Melting Point: 66-73°
Boiling Point: 76-77°/14mm
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD08445819
Formula:
C₅H₇F₃O₂ Punto di ebollizione: 76…77 °C (14 mmHg) Punto di fusione: 66…73 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08445819 CAS Number: 889940-13-0 ADR: 8,III |