Stampa…
1-Pyridin-3-ylethylamine 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(1-Aminoethyl)pyridine, 1-(Pyridin-3-yl)ethanamine
H26047.MD H26047.03
H26047.MDEA 252 EUR
H26047.MD H26047.03
1-Pyridin-3-ylethylamine 96%
1-Pyridin-3-ylethylamine
Purity: 96% CAS No.: 56129-55-6 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD01691641
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01691641
CAS Number: 56129-55-6
ADR: 8,III