Stampa…
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H26035.MD H26035.03
H26035.MDEA 24.9 EUR
H26035.MD H26035.03
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 97%
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid
Purity: 97% CAS No.: 589-06-0 Molecular Formula: C10H11FO2 Formula Weight: 182.20 Melting Point: 44-46° MDL No.: MFCD03788503
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Punto di fusione: 44…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788503
CAS Number: 589-06-0
EINECS: 209-631-8