4-tert-Butoxyphenol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 2460-87-9
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Odour: Phenol-like
Melting Point: 151-153°
MDL No.: MFCD02183556
Formula:
C₁₀H₁₄O₂ Punto di fusione: 151…153 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02183556 CAS Number: 2460-87-9 |