2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid ≥98%, ee 97%, ChiPros®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 31284-89-6
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 130-133°
Optical Rotation: -154° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00798433
Formula:
C₉H₁₀O₃ Punto di fusione: 130…133 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00961860 CAS Number: 31284-89-6 |