5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 352530-25-7
Molecular Formula: C6H7BO3S
Formula Weight: 169.95
Melting Point: 118-120°
MDL No.: MFCD03093890
Formula:
C₆H₇BO₃S Punto di fusione: 118…120 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093890 CAS Number: 352530-25-7 |