Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 25991-27-9
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: 74-77°
Boiling Point: 146-148°/0.75mm
Beilstein Reference: 1424749
MDL No.: MFCD00075443
Formula:
C₇H₆O₄ Punto di ebollizione: 146…148 °C (0,75 mmHg) Punto di fusione: 74…77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075443 CAS Number: 25991-27-9 EINECS: 247-397-9 |