Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 571-55-1
Molecular Formula: C9H11F3O4
Formula Weight: 240.18
Flash Point: 104°(220°F)
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 80-82°/1mm
MDL No.: MFCD02677683
Formula:
C₉H₁₁F₃O₄ Punto di ebollizione: 80…82 °C (1 mmHg) Densità: 1,235 Flash Pt: 104 °C (220 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02677683 CAS Number: 571-55-1 |