Albendazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
[5-(Propylthio)benzimidazol-2-yl]carbamic Acid Methyl Ester, Methyl [5-(Propylthio)benzimidazol-2-yl]carbamate
Purity: 98+%
CAS No.: 54965-21-8
Molecular Formula: C12H15N3O2S
Formula Weight: 265.34
Melting Point: 208-210°
MDL No.: MFCD00083232
Formula:
C₁₂H₁₅N₃O₂S Peso molecolare: 265,33 g/mol Punto di fusione: 208…210 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00083232 CAS Number: 54965-21-8 EINECS: 259-414-7 Merck Index: 14,210 |