D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 13033-84-6
Molecular Formula: C10H13NO2.HCl
Formula Weight: 215.68
Melting Point: 158-162°
MDL No.: MFCD00066112
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ Punto di fusione: 158…162 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066112 CAS Number: 13033-84-6 |