3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 5591-70-8
Molecular Formula: C9H9N3
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 170-173°
MDL No.: MFCD01693715
Formula:
C₉H₉N₃ Punto di fusione: 170…173 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01693715 CAS Number: 5591-70-8 |