(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 119580-41-5
Molecular Formula: C5H8F3N
Formula Weight: 139.12
Flash Point: 26°(79°F)
Melting Point: 27-31°
Boiling Point: 110-112°
Optical Rotation: +10° (c=1 in methanol)
UN No.: UN2925
MDL No.: MFCD03093766
Formula:
C₅H₈F₃N Punto di ebollizione: 110…112 °C Punto di fusione: 27…31 °C Flash Pt: 26 °C (79 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093766 CAS Number: 119580-41-5 ADR: 4.1,III |