2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 109074-67-1
Molecular Formula: C5H8F3N
Formula Weight: 139.12
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.379
Boiling Point: 110-112°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD02663405
Formula:
C₅H₈F₃N Punto di ebollizione: 110…112 °C Densità: 1,21 Flash Pt: 26 °C (78 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02663405 CAS Number: 109074-67-1 ADR: 3,III |