3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(±)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 768-31-0
Molecular Formula: C6H10F3N
Formula Weight: 153.15
Flash Point: 28°(83°F)
Refractive Index: 1.3930
Odour: Amine-like
Boiling Point: 128-130°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD02183561
Formula:
C₆H₁₀F₃N Peso molecolare: 153,15 g/mol Punto di ebollizione: 128…130 °C Densità: 1,16 Flash Pt: 28 °C (83 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02183561 CAS Number: 768-31-0 ADR: 3,III |