Stampa…
4-n-Propylpiperidine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Propylpiperidine
H25848.MD H25848.03
H25848.MDEA 57.7 EUR
H25848.MD H25848.03
4-n-Propylpiperidine 95%
4-n-Propylpiperidine
Purity: 95% CAS No.: 22398-09-0 Molecular Formula: C8H17N Formula Weight: 127.23 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4530 Odour: Amine-like Boiling Point: 178-180° UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD00023151
Formula: C₈H₁₇N
Peso molecolare: 127,23 g/mol
Punto di ebollizione: 178…180 °C
Densità: 0,864
Flash Pt: 48 °C (118 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023151
CAS Number: 22398-09-0
EINECS: 244-956-9
ADR: 3,III