3-Methylthiopropylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 4104-45-4
Molecular Formula: C4H11NS
Formula Weight: 105.20
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4940
Odour: Stench
Boiling Point: 169°
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00041898
Formula:
C₄H₁₁NS Punto di ebollizione: 169 °C Densità: 0,938 Flash Pt: 62 °C (144 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041898 CAS Number: 4104-45-4 EINECS: 223-875-2 ADR: 8,III |