Stampa…
Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxyazetidine hydrochloride
H25842.06 H25842.03
H25842.06EA 271 EUR
H25842.06 H25842.03
Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Azetidin-3-ol hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 18621-18-6 Molecular Formula: C3H7NO.HCl Formula Weight: 109.56 Melting Point: 85-90° MDL No.: MFCD02683887
Formula: C₃H₈ClNO
Peso molecolare: 109,56 g/mol
Punto di fusione: 85…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683887
CAS Number: 18621-18-6