Stampa…
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Methoxycarbonyl)cyclopropanecarboxylic acid
H25828.06 H25828.03
H25828.06EA 178 EUR
H25828.06 H25828.03
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester 97%
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester
Purity: 97% CAS No.: 113020-21-6 Molecular Formula: C6H8O4 Formula Weight: 144.13 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 50-57° Boiling Point: 85-87°/0.2mm MDL No.: MFCD06800496
Formula: C₆H₈O₄
Peso molecolare: 144,13 g/mol
Punto di ebollizione: 85…87 °C (0,2 mmHg)
Punto di fusione: 50…57 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06800496
CAS Number: 113020-21-6