(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthyl, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine, (R)-(+)-BINAM, (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diamine
Purity: 97%
CAS No.: 18741-85-0
Molecular Formula: C20H16N2
Formula Weight: 284.36
Melting Point: 242-243°
Beilstein Reference: 5279621
Optical Rotation: +150° (c=1 in pyridine)
MDL No.: MFCD00145204
Formula:
C₂₀H₁₆N₂ Peso molecolare: 284,362 g/mol Punto di fusione: 242…243 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00145204 CAS Number: 18741-85-0 |