(S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(S)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine, (S)-(-)-BINAM, (S)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine, (S)-(-)-1,1'-Bi(2-naphthylamine), (S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthyl
Purity: 97%
CAS No.: 18531-95-8
Molecular Formula: C20H16N2
Formula Weight: 284.36
Melting Point: 236-242°
Beilstein Reference: 2419071
Optical Rotation: -150° (c=1 in pyridine)
MDL No.: MFCD00145204
Formula:
C₂₀H₁₆N₂ Peso molecolare: 284,362 g/mol Punto di fusione: 236…242 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00145204 CAS Number: 18531-95-8 |