Stampa…
Ethyl-5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
H25763.03 H25763.MD
H25763.03EA 303 EUR
H25763.03 H25763.MD
Ethyl-5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate ≥98%
Ethyl-5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 2037-81-2 Molecular Formula: C12H11N3O4S Formula Weight: 293.30 Melting Point: 153-155° MDL No.: MFCD00100230
Formula: C₁₂H₁₁N₃O₄S
Peso molecolare: 293,30 g/mol
Punto di fusione: 153…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100230
CAS Number: 2037-81-2