4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 57395-89-8
Molecular Formula: C5H10FN.HCl
Formula Weight: 139.60
Melting Point: 161-163°
MDL No.: MFCD03452786
Formula:
C₅H₁₁ClFN Punto di fusione: 161…163 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03452786 CAS Number: 57395-89-8 |