Stampa…
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Difluoroazetidine HCl
H25751.03 H25751.MD
H25751.03EA 475 EUR
H25751.03 H25751.MD
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride 95%
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 288315-03-7 Molecular Formula: C3H5F2N.HCl Formula Weight: 129.54 Melting Point: 138-140° MDL No.: MFCD05663714
Formula: C₃H₆ClF₂N
Punto di fusione: 138…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663714
CAS Number: 288315-03-7