7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 17680-55-6
Molecular Formula: C9H10BrN
Formula Weight: 212.09
Melting Point: 32-35°
MDL No.: MFCD06739047
Formula:
C₉H₁₀BrN Punto di fusione: 32…35 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06739047 CAS Number: 17680-55-6 |