Stampa…
3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid ∼60% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,3-Dimethyl-2-oxobutanoic acid, Trimethylpyruvic Acid
B25582.18 B25582.30
B25582.18EA 59.1 EUR
B25582.18 B25582.30
3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid ∼60% in soluzione acquosa
3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid
CAS No.: 815-17-8 Molecular Formula: C6H10O3 Formula Weight: 130.14 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00154352
Formula: C₆H₁₀O₃
Peso molecolare: 130,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00154352
CAS Number: 815-17-8
EINECS: 212-418-2
UN: 3265
ADR: 8,III