Stampa…
Malonamamidine hydrochloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B25569.14 B25569.22
B25569.14EA 75.4 EUR
B25569.14 B25569.22
Malonamamidine hydrochloride ≥98%
Malonamamidine hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 34570-17-7 Molecular Formula: C3H7N3O.HCl Formula Weight: 137.57 Melting Point: 170-174° MDL No.: MFCD00013007
Formula: C₃H₇N₃O·HCl
Punto di fusione: 170…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013007
CAS Number: 34570-17-7
EINECS: 252-095-5