Stampa…
Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl cyclohex-1-enecarboxylate
B25568.06 B25568.14
B25568.06EA 111 EUR
B25568.06 B25568.14
Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate 97%
Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 18448-47-0 Molecular Formula: C8H12O2 Formula Weight: 140.18 Flash Point: 73°(165°F) Refractive Index: 1.4770 Boiling Point: 190-192° MDL No.: MFCD00001544
Formula: C₈H₁₂O₂
Peso molecolare: 140,182 g/mol
Punto di ebollizione: 190…192 °C
Densità: 1,030
Flash Pt: 73 °C (165 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001544
CAS Number: 18448-47-0
EINECS: 242-331-5