Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionic Acid Methyl Ester, Methyl 4-fluorobenzoylacetate, (4-Fluorobenzoyl)acetic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionate
Purity: 95%
CAS No.: 63131-29-3
Molecular Formula: C10H9FO3
Formula Weight: 196.18
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₉FO₃ Peso molecolare: 196.18 g/mol Punto di ebollizione: 91 °C (5 mmHg) Densità: 1.228 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000355 CAS Number: 63131-29-3 EINECS: 263-889-6 |