2,5-Hexanediol mixture of isomers 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 2935-44-6
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 101°(215°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 216-218°
MDL No.: MFCD00004557
Formula:
C₆H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 216…218 °C Densità: 0,961 Flash Pt: 101 °C (215 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004557 CAS Number: 2935-44-6 EINECS: 220-910-3 |