2-Bromo-4-nitrophenetole 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 58244-42-1
Molecular Formula: C8H8BrNO3
Formula Weight: 246.06
Melting Point: 94-98°
MDL No.: MFCD12547883
Formula:
C₈H₈BrNO₃ Punto di fusione: 94…98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12547883 CAS Number: 58244-42-1 |