Stampa…
2-Methylpropane-2-sulphinamide 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: tert-Butylsulphinamide
B25385.03 B25385.06
B25385.03EA 46.3 EUR
B25385.03 B25385.06
2-Methylpropane-2-sulphinamide 97%
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Purity: 97% CAS No.: 146374-27-8 Molecular Formula: (CH3)3CS(O)NH2 Formula Weight: 121.20 Melting Point: 97-101° MDL No.: MFCD05861480
Formula: C₄H₁₁NOS
Peso molecolare: 121,20 g/mol
Punto di fusione: 97…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863616
CAS Number: 146374-27-8