2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid monohydrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 27503-81-7
Molecular Formula: C13H10N2O3S.H2O
Formula Weight: 292.32 (274.30anhy)
Melting Point:
Formula:
C₁₃H₁₀N₂O₃S·H₂O Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150559 CAS Number: 27503-81-7 EINECS: 248-502-0 |