Chlorpheniramine maleate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Chlorphenamine maleate
Purity: 99%
CAS No.: 113-92-8
Molecular Formula: C20H23ClN2O4
Formula Weight: 390.86
Melting Point: 130-135°
MDL No.: MFCD00069225
Formula:
C₁₆H₁₉ClN₂ Peso molecolare: 390.86 g/mol Punto di fusione: 130…135 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00069225 CAS Number: 113-92-8 EINECS: 204-037-5 |