Methyl phenyl carbonate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B25232.03
B25232.06
B25232.14
B25232.03EA
31.7
EUR
B25232.03
B25232.06
B25232.14
Methyl phenyl carbonate 97%
Methyl phenyl carbonate
Purity: 97%
CAS No.: 13509-27-8
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Refractive Index: 1.521
Boiling Point: 210-213°
MDL No.: MFCD04039782
Formula:
C₈H₈O₃ Peso molecolare: 152,15 g/mol Punto di ebollizione: 210…213 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039782 CAS Number: 13509-27-8 |