3-n-Propyl-2-pyrazolin-5-one 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 29211-70-9
Molecular Formula: C6H10N2O
Formula Weight: 126.16
Melting Point: 206-210°
Beilstein Reference: 878994
MDL No.: MFCD00051646
Formula:
C₆H₁₀N₂O Punto di fusione: 206…210 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051646 CAS Number: 29211-70-9 |