Stampa…
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B25150.03 B25150.06 B25150.14
B25150.03EA 30.9 EUR
B25150.03 B25150.06 B25150.14
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone 97%
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone
Purity: 97% CAS No.: 122-48-5 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Melting Point: 39-42° MDL No.: MFCD00048232
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Punto di fusione: 39…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00048232
CAS Number: 122-48-5
EINECS: 204-548-3