4-Pyridylacetonitrile hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 92333-25-0
Molecular Formula: C7H6N2.HCl
Formula Weight: 154.60
Melting Point: ca 260° dec.
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00012825
Formula:
C₇H₇ClN₂ Punto di fusione: ∼ 260 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012825 CAS Number: 92333-25-0 ADR: 6.1,III |