Ethyl 2-cyclohexylidenacetate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Ethyl 2-cyclohexylideneacetate
Purity: 98%
CAS No.: 1552-92-7
Molecular Formula: C10H16O2
Formula Weight: 168.24
Boiling Point: 48-49°/0.02mm
MDL No.: MFCD00017627
Formula:
C₁₀H₁₆O₂ Punto di ebollizione: 48…49 °C (0,02 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00963857 CAS Number: 1552-92-7 EINECS: 216-297-7 |