Stampa…
4-Azabenzimidazole 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 4H-Imidazo[4,5-b]pyridine
B25051.03 B25051.06 B25051.14
B25051.03EA 57.2 EUR
B25051.03 B25051.06 B25051.14
4-Azabenzimidazole 99%
4-Azabenzimidazole
Purity: 99% CAS No.: 273-21-2 Molecular Formula: C6H5N3 Formula Weight: 119.13 Melting Point: 145-150° Boiling Point: 140-150°/0.1mm Beilstein Reference: 2600 MDL No.: MFCD00005579
Formula: C₆H₅N₃
Peso molecolare: 119,127 g/mol
Punto di ebollizione: 140…150 °C (0,1 mmHg)
Punto di fusione: 145…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005579
CAS Number: 273-21-2
EINECS: 205-987-3