Stampa…
Imidazole-4-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B25050.03 B25050.06 B25050.14
B25050.03EA 35 EUR
B25050.03 B25050.06 B25050.14
Imidazole-4-carboxaldehyde 97%
Imidazole-4-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 3034-50-2 Molecular Formula: C4H4N2O Formula Weight: 96.09 Melting Point: 174-177°C MDL No.: MFCD00173726
Formula: C₄H₄N₂O
Punto di fusione: 174…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173726
CAS Number: 3034-50-2
EINECS: 221-227-3