Stampa…
3-Thien-3-ylacrylic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Thien-3-yl)prop-2-enoic acid, 3-(2-Carboxyethenyl)thiophene, (E)-3-(Thiophen-3-yl)acrylic acid, 3-(Thien-3-yl)acrylic acid
B25017.06 B25017.14
B25017.06EA 82.8 EUR
B25017.06 B25017.14
3-Thien-3-ylacrylic acid 98%
3-Thien-3-ylacrylic acid
Purity: 98% CAS No.: 102696-71-9 Molecular Formula: C7H6O2S Formula Weight: 154.19 Melting Point: 150-154° Beilstein Reference: 112245 MDL No.: MFCD00014535
Formula: C₇H₆O₂S
Peso molecolare: 154,19 g/mol
Punto di fusione: 150…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014535
CAS Number: 102696-71-9
EINECS: 214-800-4