5-Norbornene-2-carboxaldehyde (endo + exo mixture) 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 5453-80-5
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4910
Odour: Characteristic
Boiling Point: 68-70°/12mm
Beilstein Reference: 1363813
UN No.: UN1989
MDL No.: MFCD00167568
Formula:
C₈H₁₀O Peso molecolare: 122,17 g/mol Punto di ebollizione: 68…70 °C (12 mmHg) Densità: 1,032 Flash Pt: 50 °C (122 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00167568 CAS Number: 5453-80-5 EINECS: 226-698-9 UN: 1989 ADR: 3,III |