1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-ɑ-D-galactopyranose 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Syn: Diacetone-D-galactose
Purity: 95%
CAS No.: 4064-06-6
Molecular Formula: C12H20O6
Formula Weight: 260.29
MDL No.: MFCD00063225
Formula:
C₁₂H₂₀O₆ Densità: 1,143 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063225 CAS Number: 4064-06-6 EINECS: 223-771-7 |