Stampa…
Ethyl-4-phenylpyrrole-3-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
B24877.03 B24877.06 B24877.14
B24877.03EA 48.5 EUR
B24877.03 B24877.06 B24877.14
Ethyl-4-phenylpyrrole-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-phenylpyrrole-3-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 64276-62-6 Molecular Formula: C13H13NO2 Formula Weight: 215.25 Melting Point: 126-128° MDL No.: MFCD03931521
Formula: C₁₃H₁₃NO₂
Peso molecolare: 215,25 g/mol
Punto di fusione: 126…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03931521
CAS Number: 64276-62-6